Petroleumbenzin, 35…60 °C
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Benzin
, Petrolether
40982.K2EA
102
CHF
40982.K2
Petroleumbenzin, 35…60 °C
Petroleumbenzin
Suitable for environmental and pesticide analysis
Siedepunkt:
35…60 °C Dichte: 0,640 Flash-Pt: –49 °C (–57 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 EINECS: 232-453-7 UN: 1268 ADR: 3,I |