Petroleumbenzin, 30…50 °C, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: BenzinPetrolether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01786.2500EA 274 CHF
1.01786.2500 1.01786.1000
Petroleumbenzin, 30…50 °C, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 30…50 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (25 °C) insoluble
Boiling Point 30 - 50 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 1.2 - 7.5 %(V)
Density 0.65 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 285 °C