Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Lieferant: Roth Carl
8471.1 8471.2
ROTH8471.1EA 47.9 CHF
ROTH8471.1 ROTH8471.2
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0