Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11535.0B A11535.0I A11535.30
A11535.0BEA 164 CHF
A11535.0B A11535.0I A11535.30
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Pulver
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Dichte: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0