Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Plätzchen, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Lieferant: Thermo Scientific
87956.A1EA 233 CHF
87956.A1 87956.A7
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Plätzchen, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0