Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Lieferant: Roth Carl
8487.1 8487.2
ROTH8487.1EA 45 CHF
ROTH8487.1 ROTH8487.2
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 308080-99-1