Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lieferant: Wako
WAKO131-07085EA 60.09 CHF
WAKO131-07085
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
MDL Number: MFCD00164506
CAS-Nummer: 63231-69-6