Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyms: Linde 13X
208647-1KG 208647-5KG
208647-1KGEA 324.45 CHF
208647-1KG 208647-5KG
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 63231-69-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %