Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Linde 13X
8483.1 8483.2
ROTH8483.1EA 50.6 CHF
ROTH8483.1 ROTH8483.2
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
MDL Number: MFCD00164506
CAS-Nummer: 63231-69-6