Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05703.1000EA 379 CHF
1.05703.1000
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Supelco®
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00164506
CAS-Nummer: 63231-69-6
EINECS: 215-283-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Synonyms Sodium aluminium silicate