Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
8652.1 8652.3
ROTH8652.1EA 59.9 CHF
ROTH8652.1 ROTH8652.3
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
MDL Number: MFCD00134094
CAS-Nummer: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08640