Paraffin, Erstarrungspunkt: 42-44°C
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07150.1000 1.07150.9025 1.07150.2500
1.07150.1000EA 232 CHF
1.07150.1000 1.07150.9025 1.07150.2500
Paraffin, Erstarrungspunkt: 42-44°C
Paraffin
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6