1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Cyclohexane-1,3-diol
L04110.06 L04110.14
L04110.06EA 54.4 CHF
L04110.06 L04110.14
1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 98% CAS No.: 504-01-8 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Melting Point: ca 30° Boiling Point: 246-247° MDL No.: MFCD00039458
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 246…247 °C
Melting Pt: ∼ 30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039458
CAS-Nummer: 504-01-8
EINECS: 207-979-5