Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03101.0100 8.03101.1000 8.03101.2500 8.03101.9025
8.03101.0100EA 53.3 CHF
8.03101.0100 8.03101.1000 8.03101.2500 8.03101.9025
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₈
MW: 138.25 g/mol
Siedepunkt: 189…191 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼–40 °C
Dichte: 0.8696 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004130
CAS-Nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.89 mg/l (25 °C) (experimental)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 138.25 g/mol
Boiling Point 189 - 191 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 57 °C
Refractive Index 1.4742 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 4.9 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Viscosity kinematic 2.2 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid