Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: Bicyclo[4.4.0]decanDekalin
EHERC12093900EA 70.6 CHF
EHERC12093900
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Siedepunkt: 189…191 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼–40 °C
Dichte: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004130
CAS-Nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/71/2298271.jpg