Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
111840010
111840025
111840050
111845000
111840250
ACRO111840010EA
101
CHF
ACRO111840010
ACRO111840025
ACRO111840050
ACRO111845000
ACRO111840250
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 98%
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₀H₁₈ Siedepunkt: 187 °C (760 mmHg) Melting Pt: –31 °C Dichte: 0,89 g/cm³ Flash-Pt: 58 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004130 CAS-Nummer: 91-17-8 EINECS: 202-046-9 UN: 1147 ADR: 3,III Merck Index: 13,02866 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |