Xylol (Isomerengemisch)
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Dimethylbenzene
4436.1 4436.2
ROTH4436.1EA 63.5 CHF
ROTH4436.1 ROTH4436.2
Xylol (Isomerengemisch)
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM