Ethyl-propenylether (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26319.06
H26319.14
H26319.22
H26319.06EA
66.4
CHF
H26319.06
H26319.14
H26319.22
Ethyl-propenylether (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥97%
Ethyl-propenylether (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 97%
CAS No.: 928-55-2
Molecular Formula: CH3CH=CHOCH2CH3
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.398
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 1735974
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00015184
Formel:
C₅H₁₀O Siedepunkt: 69…71 °C Dichte: 0,778 Flash-Pt: 20 °C (68 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015184 CAS-Nummer: 928-55-2 EINECS: 213-176-0 UN: 3271 ADR: 3,II |