Ethyloleat Gemisch aus Estern stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14762.0250 8.14762.1000
8.14762.0250EA 42.4 CHF
8.14762.0250 8.14762.1000
Ethyloleat Gemisch aus Estern stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyloleat
The material is stabilised with Butylhydroxyanisole (BHA). At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Formel: C₂₀H₃₈O₂
Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009579
CAS-Nummer: 111-62-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 168 °C (1.3 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)