Hexan (Isomerengemisch) ≥95%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
650552-1LEA
161.85
CHF
650552-1L
Hexan (Isomerengemisch) ≥95%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Hexan (Isomerengemisch)
- For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
- Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV impurity profile
- Low impurity gradient LC baseline
- Very low levels of non-volatile impurities
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86,18 g/mol Siedepunkt: 66 - 69 °C(1,013 hPa) Melting Pt: -95 °C Dichte: 0,660-0.668 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 7,4 %(V) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure | 256 mmHg ( 37.7 °C) |
Assay (GC) | Min. 95.0 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.373 - 1.377 |
Absorbance at 400 nm | Max. 0.005 |
Absorbance 280 nm | Max. 0.005 |
Absorbance at 250 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 220 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.20 |
Absorbance at 200 nm | Max. 0.50 |
Absorbance at 195 nm | Max. 1.0 |
Fluorescence (chinin) at 365 nm | Max. 1 ppb |
IR spectrum | complying |
GC (as heptachlor epoxide) | Max. 10 ng/l |
Autoignition Temperature | 453 °F |
Refractive Index | n20/D 1.375 (lit.) |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)