Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, mit Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
22666.293EA 108 CHF
22666.293 22666.362
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, mit Indikator
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
Für die Absorbtion von Kohlensäure (CO₂)
Natriumhydroxid (Ätzalkali) mit Sättigungsindikator: Wechselt die Farbe bei CO₂-Sättigung von Weiß nach Violett
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134094
CAS-Nummer: 8006-28-8
ADR: .,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identification Passes test
Particle size (2 - 5 mm) Min. 78%
Absorption capacity (as CO2) Min. 19%
Loss on drying (105°C) 13 - 18 %