Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), indicator_with
Lieferant: Merck
Gefahr
MQ200
1.06733.0501 1.06733.2500
1.06733.0501EA 177 CHF
1.06733.0501 1.06733.2500
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), indicator_with
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134094
CAS-Nummer: 8006-28-8
UN: 1907
Merck Index: 13,08640