Ruthenium 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
198100010 198100050 198100250
ACRO198100010EA 162 CHF
ACRO198100010 ACRO198100050 ACRO198100250
Ruthenium 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver -200 mesh
Ruthenium
Formel: Ru
Siedepunkt: 3900 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2310 °C
Dichte: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %