Rhodium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
38514.02
38514.04
38514.02EA
2350
CHF
38514.02
38514.04
Rhodium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Rhodium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-16-6
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Formel:
Rh MW: 102,9 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011201 CAS-Nummer: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |