Rhodium ≥99,9% (Metall-Basis), Schwamm -20 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42866.03 42866.06 42866.09
42866.03EA 4520 CHF
42866.03 42866.06 42866.09
Rhodium ≥99,9% (Metall-Basis), Schwamm -20 mesh
Rhodium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-16-6 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
MW: 102.9 g/mol
Melting Pt: 1960
Dichte: 12.41
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08353