Rhodium ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke
Lieferant: Thermo Scientific
13381.KGEA 0 CHF
13381.KG
Rhodium ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke
Rhodium
Formel: Rh
MW: 102,9 g/mol
Siedepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1960 °C
Dichte: 12,41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353