Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
38374.03 38374.06 38374.77
38374.03EA 523 CHF
38374.03 38374.06 38374.77
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Platinum
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 4530 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1773 °C
Dichte: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II