Platin, schwarz, HiSPEC® 1000
Lieferant: Thermo Scientific
12755.06EA 0 CHF
12755.06 12755.14 12755.03 12755.01
Platin, schwarz, HiSPEC® 1000
Platinum
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Siedepunkt: 4530 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1773 °C
Dichte: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II