Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
11507.FF
11507.FG
11507.FI
11507.FFEA
2080
CHF
11507.FF
11507.FG
11507.FI
Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Platinum
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈6.7g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1769 °C Dichte: 21.447 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |