Platin ≥99,997% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
10958.BS
10958.BW
10958.CB
10958.BSEA
187
CHF
10958.BS
10958.BW
10958.CB
Platin ≥99,997% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platinum
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈1.05g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1769 °C Dichte: 21.447 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |