Platin, Drahtform für ISA Typ R oder S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.2032 mm (0.008 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10287.G1 10287.G5 10287.G9
10287.G1EA 448 CHF
10287.G1 10287.G5 10287.G9
Platin, Drahtform für ISA Typ R oder S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.2032 mm (0.008 in)
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.69g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1769 °C
Dichte: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689