Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Perlen 0.1-3 mm (0.004-0.1 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
00719.03 00719.06
00719.03EA 403 CHF
00719.03 00719.06
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Perlen 0.1-3 mm (0.004-0.1 in)
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1769 °C
Dichte: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689