Palladium 99, powder, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Lieferant: Merck
MQ300
1.19225.0001 1.19225.0005
1.19225.0001EA 531 CHF
1.19225.0001 1.19225.0005
Palladium 99, powder, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Palladium
Formel: Pd
MW: 106.420 g/mol
Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1554 °C
Molar Mass 106.4 g/mol
Boiling Point 2200 - 2900 °C
Density 12.02 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable