Palladium ≥99,995% (Metall-Basis), Pulver, Premion® , -22 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10788.03 10788.06 10788.93
10788.03EA 631 CHF
10788.03 10788.06 10788.93
Palladium ≥99,995% (Metall-Basis), Pulver, Premion® , -22 mesh
Palladium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III