Palladium 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver - 20 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
193690010 193690050 193690250
ACRO193690010EA 383 CHF
ACRO193690010 ACRO193690050 ACRO193690250
Palladium 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver - 20 mesh
Palladium
Formel: Pd
Melting Pt: 1555 °C
Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %