Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.203 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45072.G1
45072.G6
45072.G1EA
99.5
CHF
45072.G1
45072.G6
Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.203 mm
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formel:
Pd Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1555 °C Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |