Palladium ≥99,97% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43738.BV
43738.BZ
43738.BVEA
129
CHF
43738.BV
43738.BZ
Palladium ≥99,97% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm
Palladium
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈0.6g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formel:
Pd Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1555 °C Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |