Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0,0125 mm (0.0005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40744.FF
40744.FI
40744.FFEA
504
CHF
40744.FF
40744.FI
Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0,0125 mm (0.0005 in)
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈0.094g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formel:
Pd Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1555 °C Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |