Palladium ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm
Lieferant: Thermo Scientific
40212.BS
40212.BW
40212.CB
40212.BSEA
595
CHF
40212.BS
40212.BW
40212.CB
Palladium ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.98+%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈9.44g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formel:
Pd Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1555 °C Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |