Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11517.FF
11517.FI
11517.GH
11517.FFEA
204
CHF
11517.FF
11517.FI
11517.GH
Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm
Palladium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈0.2g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formel:
Pd Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1555 °C Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |