Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10278.G1 10278.G5
10278.G1EA 380 CHF
10278.G1 10278.G5
Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1555 °C
Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121