Nickel, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12277.0250 1.12277.1000
1.12277.0250EA 127 CHF
1.12277.0250 1.12277.1000
Nickel, Pulver, Sigma-Aldrich®
Nickel
Formel: Ni
Siedepunkt: 2371 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1455 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1453 °C
Molar Mass 58.69 g/mol
Bulk Density 1600 - 2600 kg/m3
Boiling Point 2832 °C
Density 8.90 g/cm3 (25 °C)