Nickel ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44824.FI
44824.GH
44824.HP
44824.FIEA
83.3
CHF
44824.FI
44824.GH
44824.HP
Nickel ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Nickel
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈22.3g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1453 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |