Nickel ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
43761.G1
43761.G5
43761.G1EA
252
CHF
43761.G1
43761.G5
Nickel ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Nickel
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈1.75g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1453 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |