Nickel ≥99,8% (Metall-Basis), sphärische Pulver -400 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
43704.22
43704.14
43704.A3
43704.36
43704.22EA
122
CHF
43704.22
43704.14
43704.A3
43704.36
Nickel ≥99,8% (Metall-Basis), sphärische Pulver -400 mesh
Nickel
Purity: 99.8+%
CAS No.: 7440-02-0
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni MW: 58.69 g/mol Siedepunkt: 3007 Melting Pt: 1453 Dichte: 8.9 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,06582 |