Nickel ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
43310.G9
43310.G5
43310.G9EA
1410
CHF
43310.G9
43310.G5
Nickel ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Nickel
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈17.9g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1453 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |