Nickel 99,98 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43132.H4 43132.G9 43132.G5
43132.H4EA 1160 CHF
43132.H4 43132.G9 43132.G5
Nickel 99,98 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Nickel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
MW: 58.69 g/mol
Siedepunkt: 3007
Melting Pt: 1453
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582