Nickel ≥99,98% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
42326.09
42326.18
42326.30
42326.09EA
89.2
CHF
42326.09
42326.18
42326.30
Nickel ≥99,98% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Nickel
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.45g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1453 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |