Nickel ≥99,5% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
41361.G6 41361.H2
41361.G6EA 142 CHF
41361.G6 41361.H2
Nickel ≥99,5% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nickel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1453 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582