Nickel ≥99,8% (Metall-Basis ausgeschlossen Co), dünne Folie (max. 0,8% Co), Dicke 0.0125 mm (0.000492 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
35814.FIEA 139 CHF
35814.FI 35814.GH
Nickel ≥99,8% (Metall-Basis ausgeschlossen Co), dünne Folie (max. 0,8% Co), Dicke 0.0125 mm (0.000492 in)
Nickel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1453 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582